Oxid germaničitý 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Germanium dioxide
190000100
190000500
190002500
ACRO190000100EA
4340
CZK
ACRO190000100
ACRO190000500
ACRO190002500
Oxid germaničitý 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Oxid germaničitý
Vzorec:
GeO₂ MW: 104.61 Bod tání: 1115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011030 CAS číslo: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 12,04417 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |