Tisk…
Oxid olovičitý 97+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead dioxide
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 1710 CZK
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
Oxid olovičitý 97+%, extra pure
Oxid olovičitý
Vzorec: O₂Pb
MW: 239.2
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011165
CAS číslo: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,05424
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %