Oxid olovnato-olovičitý 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Minium, Orange lead
221111000
221115000
221110051
ACRO221111000EA
864
CZK
ACRO221111000
ACRO221115000
ACRO221110051
Oxid olovnato-olovičitý 98%
Oxid olovnato-olovičitý
Vzorec:
Pb₃O₄ Bod varu: 2682 °C (1013 hPa) Hustota: 9,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078491 CAS číslo: 1314-41-6 EINECS: 215-235-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05449 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Powder |
Assay | ≥97.5 % (PB3O4) |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Manganese (Mn) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |