Tisk…
Oxid olovnatý analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead monoxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07401.0250 1.07401.1000
1.07401.0250EA 8870 CZK
1.07401.0250 1.07401.1000
Oxid olovnatý analytical reagent, Supelco®
Oxid olovnatý
Vzorec: PbO
MW: 223,2 g/mol
Bod varu: 1470 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 9,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011164
CAS číslo: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)