Tisk…
Germanium(IV) iodide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14009.09 14009.18
14009.09EA 11430 CZK
14009.09 14009.18
Germanium(IV) iodide ≥99.999% (metals basis)
Germanium(IV) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-95-8 Molecular Formula: GeI4 Formula Weight: 580.21 Physical Form: -10 Mesh Crystalline Density: 4.32 Melting Point: 146° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016120
Vzorec: GeI₄
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146 °C
Hustota: 4,32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016120
CAS číslo: 13450-95-8
EINECS: 236-613-7
UN: 3260
ADR: 8,III