Tisk…
Jodid olovnatý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198860500 198862500
ACRO198860500EA 2870 CZK
ACRO198860500 ACRO198862500
Jodid olovnatý 99%
Jodid olovnatý
Vzorec: I₂Pb
Bod varu: 954 °C (1013 hPa)
Bod tání: 402 °C
Hustota: 6,16 g/cm³
MDL Number: MFCD00011163
CAS číslo: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm