Tisk…
Tin(II) fluoride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 2760 CZK
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tin(II) fluoride 99%
Tin(II) fluoride
Vzorec: SnF₂
Bod varu: 850 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215 °C
Hustota: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042540
CAS číslo: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)