Tisk…
Uhličitan olovnatý bazický, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
243582-100G 243582-2.5KG
SIAL243582-100GEA 2320 CZK
SIAL243582-100G SIAL243582-2.5KG
Uhličitan olovnatý bazický, Sigma-Aldrich®
Uhličitan olovnatý bazický
Vzorec: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
MW: 775,63 g/mol
Bod tání: 400 °C
Hustota: 6,06 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078155
CAS číslo: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1,III