Uhličitan olovnatý bazický ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
11513-50KG
11513-1KG
11513-50KGEA
155020
CZK
11513-50KG
11513-1KG
Uhličitan olovnatý bazický ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Uhličitan olovnatý bazický
Vzorec:
(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂ Bod tání: 400 °C Hustota: 7,06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078155 CAS číslo: 1319-46-6 EINECS: 215-290-6 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay of Pb | Min. 77 % |
In water soluble matter | Max. 0.5 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.03 % |