Tisk…
Uhličitan olovnatý bazický, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 7140 CZK
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
Uhličitan olovnatý bazický, extra pure
Uhličitan olovnatý bazický
Vzorec: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Hustota: 6,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078155
CAS číslo: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)