Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
217913-100G
217913-25G
217913-5G
SIAL217913-100GEA
16320
CZK
SIAL217913-100G
SIAL217913-25G
SIAL217913-5G
Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec:
Cl₄Sn Bod varu: 114 °C (1013 hPa) Bod tání: –33 °C Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011242 CAS číslo: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Merck Index: 12,08929 |