Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Stannous chloride, Tin dichloride
452335-1G
452335-5G
SIAL452335-1GEA
4610
CZK
SIAL452335-1G
SIAL452335-5G
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý
Vzorec:
SnCl₂ Bod varu: 623 °C (1013 hPa) Bod tání: 246 °C Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS číslo: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |