Tisk…
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
204722-10G 204722-50G
SIAL204722-10GEA 5440 CZK
SIAL204722-10G SIAL204722-50G
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011241
CAS číslo: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861