Tisk…
Trichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175552-100G 175552-500G 175552-5G
SIAL175552-100GEA 1620 CZK
SIAL175552-100G SIAL175552-500G SIAL175552-5G
Trichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Trichlorosilane
Vzorec: HCl₃Si
MW: 135,45 g/mol
Bod varu: 32 °C (1013 hPa)
Bod tání: –127,2 °C
Hustota: 1,344 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011518
CAS číslo: 10025-78-2
EINECS: 233-042-5
UN: 1295
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119494046-35
Merck Index: 12,09776