Tisk…

Tetrachlorsilan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

289388-100ML 289388-800ML
SIAL289388-100MLEA 3490 CZK
SIAL289388-100ML SIAL289388-800ML
Tetrachlorsilan, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorosilane
Vzorec: Cl₄Si
Bod varu: 57,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011229
CAS číslo: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR