Tisk…
Dusičnan olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
203580-10G 203580-50G
SIAL203580-10GEA 4620 CZK
SIAL203580-10G SIAL203580-50G
Dusičnan olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod tání: 450…470 °C
Hustota: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432