Tisk…
Dusičnan olovnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07398.0100 1.07398.1000
1.07398.0100EA 1180 CZK
1.07398.0100 1.07398.1000
Dusičnan olovnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Bod tání: 450…470 °C
Hustota: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 458 - 459 °C
Molar Mass 331.2 g/mol
Bulk Density 1850 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 4.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer