Tisk…
Dusičnan olovnatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 6420 CZK
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Dusičnan olovnatý ≥99%
Dusičnan olovnatý
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Bod tání: 470 °C
Hustota: 4,530
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5414