Dusičnan olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lead dinitrate
10727.18
10727.30
10727.18EA
4430
CZK
10727.18
10727.30
Dusičnan olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan olovnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Vzorec:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 Bod tání: 470 °C (rozkl.) Hustota: 4.530 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011153 CAS číslo: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5414 |