Oxid olovnatý 99.9+% (trace metals basis), powder < 10 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
315855000
315850025
315851000
ACRO315855000EA
3250
CZK
ACRO315855000
ACRO315850025
ACRO315851000
Oxid olovnatý 99.9+% (trace metals basis), powder < 10 µm
Oxid olovnatý
Vzorec:
PbO Bod varu: 1470 °C Bod tání: 886 °C Hustota: 4,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011164 CAS číslo: 1317-36-8 EINECS: 233-245-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05432 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light orange Powder |
Average particle size | ≤10 µm |
Total trace metal impurities | ≤1000.0 ppm |