Tisk…
Dusičnan olovnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 3460 CZK
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Dusičnan olovnatý 99+%
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod tání: 470 °C (rozkl.)
Hustota: 4.53 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm