Tisk…
Dusičnan olovnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193320100 193320500
ACRO193320100EA 2920 CZK
ACRO193320100 ACRO193320500
Dusičnan olovnatý 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Hustota: 4,53 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %