Tisk…
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
203572-10G 203572-50G
SIAL203572-10GEA 7100 CZK
SIAL203572-10G SIAL203572-50G
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Bod varu: 950 °C (1013 hPa)
Bod tání: 496 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011157
CAS číslo: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422