Karbid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
594911-100G
594911-250G
SIAL594911-100GEA
22950
CZK
SIAL594911-100G
SIAL594911-250G
Karbid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Karbid křemičitý
Vzorec:
SiC MW: 40.1 Bod tání: 2700 Hustota: 3.22 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS číslo: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |