Tisk…
Karbid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
378097-1KG 378097-250G
SIAL378097-1KGEA 6060 CZK
SIAL378097-1KG SIAL378097-250G
Karbid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Karbid křemičitý
Vzorec: SiC
MW: 40.1
Bod tání: 2700
Hustota: 3.22 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00049531
CAS číslo: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM