Karbid křemičitý, fine powder 320 grit
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16601.36
A16601.0E
A16601.0C
A16601.36EA
1660
CZK
A16601.36
A16601.0E
A16601.0C
Karbid křemičitý, fine powder 320 grit
Karbid křemičitý
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: Powder
Density: 3.16
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Vzorec:
SiC MW: 40.1 Bod tání: 2700 Hustota: 3.16 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS číslo: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |