Tisk…

Karbid křemičitý, coarse powder 46 grit

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A14470.0C A14470.0E A14470.36
A14470.0CEA 19120 CZK
A14470.0C A14470.0E A14470.36
Karbid křemičitý, coarse powder 46 grit
Karbid křemičitý

CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531

Vzorec: SiC
MW: 40.1
Bod tání: 2700
Hustota: 3.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049531
CAS číslo: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR