Tisk…
Karbid křemičitý, powder, superfine 600 grit
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13561.0C A13561.0E A13561.36
A13561.0CEA 18400 CZK
A13561.0C A13561.0E A13561.36
Karbid křemičitý, powder, superfine 600 grit
Karbid křemičitý
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Vzorec: SiC
MW: 40.1
Bod tání: 2700
Hustota: 3.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049531
CAS číslo: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM