Tisk…
Karbid křemičitý ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43332.A3 43332.36
43332.A3EA 18430 CZK
43332.A3 43332.36
Karbid křemičitý ≥99% (metals basis)
Karbid křemičitý
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Physical Form: -325 Mesh Powder, Black Density: 3.16 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 2700° Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Vzorec: SiC
MW: 40.1
Bod tání: 2700
Hustota: 3.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049531
CAS číslo: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM