Karbid křemičitý α-phase ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40155.22
40155.36
40155.A3
40155.22EA
2550
CZK
40155.22
40155.36
40155.A3
Karbid křemičitý α-phase ≥99.8% (metals basis)
Karbid křemičitý
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Vzorec:
SiC MW: 40.1 Bod tání: 2700 Hustota: 3.22 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS číslo: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |