Tisk…
Karbid křemičitý ≥99% (metals basis), whiskers
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
38787.09 38787.18 38787.30
38787.09EA 2760 CZK
38787.09 38787.18 38787.30
Karbid křemičitý ≥99% (metals basis), whiskers
Karbid křemičitý
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length Density: 3.2 Melting Point: 2700°C Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Vzorec: SiC
MW: 40.1
Bod tání: 2700 °C
Hustota: 3.2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049531
CAS číslo: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM