Tisk…
Lead(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead dibromide, Lead(II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
211141-100G 211141-500G
SIAL211141-100GEA 1750 CZK
SIAL211141-100G SIAL211141-500G
Lead(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Lead(II) bromide
Vzorec: Br₂Pb
MW: 367,01 g/mol
Bod varu: 916 °C (1013 hPa)
Bod tání: 362 °C
Hustota: 6,676 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00011156
CAS číslo: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05418