Tisk…
Lead(II) bromide 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead dibromide, Lead(II) bromide
198851000 198855000
ACRO198851000EA 1130 CZK
ACRO198851000 ACRO198855000
Lead(II) bromide 98+%, extra pure
Lead(II) bromide
Vzorec: Br₂Pb
MW: 367,01 g/mol
Bod varu: 916 °C (1013 hPa)
Bod tání: 373 °C
Hustota: 6,66 g/cm³
MDL Number: MFCD00011156
CAS číslo: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05418
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)