Tisk…
Síran hlinito-amonný dodekahydrát ≥99% (by titrimetric analysis), Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
A2140-1KG A2140-500G A2140-10KG
A2140-1KGEA 8300 CZK
A2140-1KG A2140-500G HONCA2140-10KG
Síran hlinito-amonný dodekahydrát ≥99% (by titrimetric analysis), Reagent Grade
Síran hlinito-amonný dodekahydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453.33
Bod varu: 200
Bod tání: 93.5 °C
Hustota: 1.640 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149958
CAS číslo: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Solution complying