Tisk…
Síran hlinito-amonný dodekahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
21083.292EA 3690 CZK
21083.292 21083.462
Síran hlinito-amonný dodekahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Síran hlinito-amonný dodekahydrát
Vzorec: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453.33
Bod varu: 200
Bod tání: 93
Hustota: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051042
CAS číslo: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm