Tisk…
Síran hlinito-amonný dodekahydrát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206260010 206260025 206261000
ACRO206260010EA 3940 CZK
ACRO206260010 ACRO206260025 ACRO206261000
Síran hlinito-amonný dodekahydrát 99%, pure
Síran hlinito-amonný dodekahydrát
Vzorec: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.64 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149958
CAS číslo: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.5 to 102.5 %
Loss on drying 45 % to 48 % (2 g, 300°C)