Tisk…
Síran thalný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
208191-250G 208191-50G
SIAL208191-250GEA 21720 CZK
SIAL208191-250G SIAL208191-50G
Síran thalný, Sigma-Aldrich®
Síran thalný
Vzorec: O₄STl₂
MW: 504.83
Bod tání: 632
Hustota: 6.77 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011278
CAS číslo: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405