Tisk…

Síran thalný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

204625-25G 204625-5G
SIAL204625-25GEA 5400 CZK
SIAL204625-25G SIAL204625-5G
Síran thalný, Sigma-Aldrich®
Síran thalný
Vzorec: O₄STl₂
Bod tání: 632 °C
Hustota: 6,77 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011278
CAS číslo: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR