Síran hlinitý oktadekahydrát, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
123680010
123680025
123680100
ACRO123680010EA
2380
CZK
ACRO123680010
ACRO123680025
ACRO123680100
Síran hlinitý oktadekahydrát, extra pure
Síran hlinitý oktadekahydrát
Vzorec:
Al₂(SO₄)₃·18H₂O MW: 666.43 Bod tání: 86 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149136 CAS číslo: 7784-31-8 EINECS: 233-135-0 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 110.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...