Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminum sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
202614-100G
202614-25G
202614-5G
SIAL202614-100GEA
28840
CZK
SIAL202614-100G
SIAL202614-25G
SIAL202614-5G
Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Aluminium sulphate
Vzorec:
Al₂O₁₂S₃ Bod tání: 770 °C Hustota: 2,672 g/cm³ (22.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00003423 CAS číslo: 10043-01-3 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 12,00381 |