Indium(III) sulphide ≥99.98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Diindium trisulphide, Indium trisulphide
44835.04
44835.09
44835.18
44835.04EA
1550
CZK
44835.04
44835.09
44835.18
Indium(III) sulphide ≥99.98% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.98%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011061
Vzorec:
In₂S₃ Bod tání: 1050 °C Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011061 CAS číslo: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |