Tisk…
Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
339067-100G 339067-500G
SIAL339067-100GEA 3530 CZK
SIAL339067-100G SIAL339067-500G
Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
MW: 61.83
Bod varu: 185
Bod tání: 160
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM