Tisk…
Hydroxid hlinitý, powder, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Hydrargillite, Aluminum hydroxide
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 3230 CZK
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Hydroxid hlinitý, powder, extra pure
Aluminium hydroxide
Vzorec: Al(OH)₃
MW: 78 g/mol
Bod tání: 300 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003420
CAS číslo: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %