Tisk…
Trimethyl borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
452920-100ML 452920-2L 452920-500ML
SIAL452920-100MLEA 1350 CZK
SIAL452920-100ML SIAL452920-2L SIAL452920-500ML
Trimethyl borate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl borate
Vzorec: C₃H₉BO₃
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008346
CAS číslo: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842