Tisk…
Trimethyl borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
443999-100ML 443999-1L
SIAL443999-100MLEA 2090 CZK
SIAL443999-100ML SIAL443999-1L
Trimethyl borate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl borate
Vzorec: C₃H₉BO₃
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008346
CAS číslo: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842