Tisk…
Trimethyl borate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 1420 CZK
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Trimethyl borate 99%
Trimethyl borate
Vzorec: C₃H₉BO₃
MW: 103.91
Bod varu: 68…69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.915 g/cm³
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008346
CAS číslo: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09842
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %