Triethyl borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
T59307-100ML
T59307-500ML
SIALT59307-100MLEA
1840
CZK
SIALT59307-100ML
SIALT59307-500ML
Triethyl borate, Sigma-Aldrich®
Triethyl borate
Vzorec:
C₆H₁₅BO₃ MW: 145.99 Bod varu: 117 Bod tání: –84.8 °C Hustota: 0.858 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012846 CAS číslo: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3 II |