Tisk…
Triethyl borate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139582500 139580010
ACRO139582500EA 3090 CZK
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethyl borate 97%
Triethyl borate
Vzorec: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99
Bod varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Bod tání: –84.5 °C
Hustota: 0.858 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012846
CAS číslo: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %