Tisk…
Tributyl borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tri-n-butylborate
90795-100ML 90795-500ML
SIAL90795-100MLEA 1220 CZK
SIAL90795-100ML SIAL90795-500ML
Tributyl borate, Sigma-Aldrich®
Tributyl borate
Vzorec: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15
Bod varu: 230
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.8567 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009434
CAS číslo: 688-74-4
EINECS: 211-706-5