Tisk…
Tributyl borate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tri-n-butylborate
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 10020 CZK
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Tributyl borate ≥98%
Tributyl borate
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Vzorec: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15
Bod varu: 230…235 °C
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0.853
Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009434
CAS číslo: 688-74-4
EINECS: 211-706-5